Learn More
Ácido 2-hidroxi-1,3-oxazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-1,3-oxazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 1407858-88-1 |
| Fórmula molecular | C4H3NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3NO4/c6-3(7)2-1-5-4(8)9-2/h1H,(H,5,8)(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1oc(O)nc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-1,3-oxazol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0062 |