Learn More
Ácido 2-hidroxi-1-(2-hidroxi-4-sulfo-1-naftilazo)-3-naftoico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473942 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11473942 5 g
1 options
Código de producto. 11473942 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215745105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
CAS 3737-95-9
Color Negro
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Cantidad 5 g
Sinónimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 438.41
PubChem CID 5895210
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.41
Forma física Polvo