Learn More
Ácido 2-hidrazinilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazinylbenzoic Acid |
| CAS | 5326-27-2 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNc1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidrazinobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |