Learn More
2-hidrazinil-9H-purin-6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazinyl-9H-purin-6-amine |
| CAS | 5404-92-2 |
| Fórmula molecular | C5H7N7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 7361, 2-Hydrazino-adenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N7/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(10-3)12-7/h1H,7H2,(H4,6,8,9,10,11,12) |
| SMILES | NNc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidrazinil-9H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0763 |