Learn More
2-Hidrazinopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15781739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15781739 1 g 1 g
15791739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781739 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7504-94-1 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7504-94-1
Fórmula molecular C4H6N4
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD01249337
Clave InChI QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazinylpyrimidine, 2-hydrazinopyrimidine, 2-hydrazino-pyrimidine, pyrimidin-2-yl-hydrazine, pyrimidine-2-ylhydrazine, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone 9ci, hydrazinopyrimidine, aminoiminopyrimidine, 2-hydrazinopyrimdine
PubChem CID 346558
Nombre IUPAC pirimidin-2ilhidracina
SMILES NNC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinopyrimidine
Punto de fusión 110.0°C to 112.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%