Learn More
2-Hidracinopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381374 1 g Frasco de vidrio 1 g
10750775 5 g Frasco de vidrio 5 g
10391374 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    31.65€ / 1 g
    Ahorro 4.15€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4930-98-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4930-98-7
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006249
Clave InChI NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazine
PubChem CID 78645
Nombre IUPAC piridin-2ilhidracina
SMILES NNC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.5°C to 46.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 185.0°C (140.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, I, 688
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydrazinopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.