Learn More
2-Hidrazinopirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431129 5 g 5 g
15441129 250 mg 250 miligramos
15421129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64086.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54608-52-5 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 7-óxido de triazolo[4,3-a]pirazina, la 3-β-D-ribofuranosil-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina, las monohidrazonas de piridina, la pirazina y el fenilglioxal fueron sintetizados a partir de 2-hidrazinopirazina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54608-52-5
Fórmula molecular C4H6N4
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD04114555
Clave InChI IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
PubChem CID 1487823
Nombre IUPAC pirazin-2-ilhidracina
SMILES C1=CN=C(C=N1)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinopyrazine
Punto de fusión 109°C to 113°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 606630
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido