Learn More
2-hidrazinoetanosulfonamida (~90 % de pureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazinoethanesulfonamide |
| CAS | 1039961-64-2 |
| Fórmula molecular | C2H9N3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Hydrazinyl-ethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H9N3O2S/c3-5-1-2-8(4,6)7/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| SMILES | NS(CCNN)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidraziniletanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 139.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0415 |