Learn More
2-hidrazinobenzotiazol, 97%
Código de producto. 11459136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459136 10 g 10 g
11469136 50 g 50 g
11479136 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18006.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-21-4 | C7H7N3S | 165,214 g/mol
Se emplea en la determinación del análisis espectrofotométrico de metenamina y sus sales. También se utiliza en el mecanismo de detección y reparación de aductos de eteno-ADN.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se emplea en el análisis espectrofotométrico para la determinación de la metenamina y sus sales. También se utiliza en el mecanismo de detección y reparación de aductos de eteno-ADN.
Solubilidad
Solubilidad en metanol caliente, casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-21-4
Fórmula molecular C7H7N3S
Peso molecular (g/mol) 165.214
Número MDL MFCD00041849
Clave InChI JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazinylbenzo d thiazole, 2-hydrazino-1,3-benzothiazole, benzothiazolohydrazine, 2 3h-benzothiazolone, hydrazone, benzothiazol-2-ylhydrazine, benzothiazole, 2-hydrazino, 2-benzothiazolylhydrazine, usaf ek-3967, benzothiazol-2-yl-hydrazine
PubChem CID 11988
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-ilhidracina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinobenzothiazole
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación