Learn More
2-hidrazino-alfa-(4-hidroxi-3-metoxibencil)propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitrile |
| CAS | 40248-56-4 |
| Fórmula molecular | C11H15N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile, (+/-)-alpha-Hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-11(7-12,14-13)6-8-3-4-9(15)10(5-8)16-2/h3-5,14-15H,6,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CC(C)(NN)C#N)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidrazinil-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1164 |