Learn More
2-hidrazino adenosina, TRC
Código de producto. 30389985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30389985 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30389985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH710000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazino Adenosine
CAS 15763-11-8
Fórmula molecular C10 H15 N7 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Adenosine, 2-hydrazinyl-, Adenosine, 2-hydrazino- (6CI,8CI,9CI), 2-Hydrazinyladenosine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N7O4/c11-7-4-8(15-10(14-7)16-12)17(2-13-4)9-6(20)5(19)3(1-18)21-9/h2-3,5-6,9,18-20H,1,12H2,(H3,11,14,15,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES NNc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-hidrazinilpurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1186