Learn More
2-Hidrazino-4-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417808 1 g 1 g
15427808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61287.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 197305-97-8 | C5H5F3N4 | 178.118 g/mol
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine may be used as a derivatization reagent for the simultaneous determination of testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT) in murine tissue and serum. Synthesis of organohydrazide chelate complexes of rhenium and technetium. Preparation of 1-(4-methoxyphenyl)ethanone [(4-trifluoromethyl)pyrimidine-2-yl]hydrazone (NAS-75).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidrazino-4-(trifluorometil)pirimidina puede usarse como reactivo de derivatización para la determinación simultánea de testosterona (T) y dihidrotestosterona (DHT) en el tejido murino y el suero. Síntesis de organohidrazido-complejos de quelato de renio y tecnecio. Preparación de 1-(4-metoxifenil)etanona [(4-trifluorometil)pirimidin-2-il]hidrazona (NAS-75).
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197305-97-8
Fórmula molecular C5H5F3N4
Peso molecular (g/mol) 178.118
Número MDL MFCD00115112
Clave InChI XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 1268079
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]hidracina
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in aqueous acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.12
Porcentaje de pureza 97%