Learn More
2-hidrazino-4-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazino-4-methylpyridine |
| CAS | 4931-00-4 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3/c1-5-2-3-8-6(4-5)9-7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cc1ccnc(NN)c1 |
| Nombre IUPAC | (4-metilpiridin-2-il)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 123.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.08 |