Learn More
Hidrobromuro de 2-hidracino-2-imidazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494297 2.5 g 2.50 g
11404307 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20386.88
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55959-84-7 | C3H9BrN4 | 181.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55959-84-7
Fórmula molecular C3H9BrN4
Peso molecular (g/mol) 181.037
Número MDL MFCD00012694
Clave InChI HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
PubChem CID 3085099
Nombre IUPAC 4,5-Dihidro-1H-imidazol-2-ilhidracina; hidrobromuro
SMILES C1CN=C(N1)NN.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Punto de fusión 181°C to 185°C
Cantidad 2.5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 98%