Learn More
2-hidrazino-1H-1,3-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30395598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30395598 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30395598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714553100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
CAS 15108-18-6
Fórmula molecular C7H8N4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4/c8-11-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES NNc1nc2ccccc2[nH]1
Nombre IUPAC 1H-benzimidazol-2-ilhidrazina
Peso molecular (g/mol) 148.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0749
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.