Learn More
2-hidrazino-1,3-benzoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazino-1,3-benzoxazole |
| CAS | 15062-88-1 |
| Fórmula molecular | C7H7N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NNc1oc2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzoxazol-2-ilhidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0589 |