Learn More
Trajan™ 2-Hole Ferrules
Código de producto. 15238893
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,4, 0,3 mm
2 x 0,8 mm
Longitud (métrico):
3,7 mm
7,4 mm
Anchura (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15238893 0,4, 0,3 mm 3,7 mm 3,2 mm paquete de 10
15238903 2 x 0,8 mm 7,4 mm 6,4 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15238893 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0726641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
15% Graphite / 85% Vespel ferrules provide leak-free system connections, leading to improved chromatography for non-MS systems.
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
    Especificaciones
    Tipo Empalme con dos orificios
    Diámetro (imperial) interior 0,016, 0,012 pulgadas
    Para utilizar con (aplicación) GC
    Longitud (métrico) 3,7 mm
    Anchura (imperial) 0,125 in
    Anchura (métrico) 3,2 mm
    Para utilizar con (equipo) Conectores de 0,317 cm (1/16 pulg)
    Material Grafito, Vespel
    Diámetro interior (métrico) 0,4, 0,3 mm