Learn More
Ácido 2-hexanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357735 1 g 1 g
11367735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02526.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-33-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-33-0
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00014371
Clave InChI AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexynoic acid, hexynoic acid, acmc-1bezk, akyaubwotzjubi-uhfffaoysa
PubChem CID 324380
Nombre IUPAC ácido 2-hexanoico
SMILES CCCC#CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexynoic acid
Punto de fusión 23°C to 26°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1744983
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 96%