Learn More
Acetal dietílico de 2-hexinol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372366 5 g 5 g
11382366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06098.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18229-78-2
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.252
Número MDL MFCD00041643
Clave InChI VUNHOKCOJYJVBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexynal diethyl acetal, 2-hexyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-2-hexyne, acmc-1c7c9, 2-hexyn-1-al diethyl acetal, 2-hexynyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 87518
Nombre IUPAC 1,1-dietoxihex-2-ina
SMILES CCCC#CC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexynal diethyl acetal
Densidad 0.885
Punto de ebullición 79°C to 80°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Beilstein 1703624
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 98%