Learn More
2-Hexin-1-ol, 97%
Código de producto. 11470963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470963 25 g 25 g
11460963 5 g 5 g
11339609 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13339.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-60-3 | C6H10O | 98,15 g/mol
El 2-hexin-1-ol es un importante intermedio orgánico primario y secundario. Se puede utilizar en la industria farmacéutica, en los productos agroquímicos y en colorantes. También actúa como disolvente químico en productos químicos finos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-hexin-1-ol es un importante intermediario orgánico primario y secundario. Se puede utilizar en la industria farmacéutica, en los productos agroquímicos y en colorantes. También actúa como disolvente químico en productos químicos finos
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Evite la temperatura y la luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-60-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00039540
Clave InChI BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexyn-1-ol, pubchem13064, acmc-209p3i, ksc380a2d, 2-hexyn-1-ol,
PubChem CID 69818
Nombre IUPAC hex-2-in-1-ol
SMILES CCCC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexyn-1-ol
Densidad 0.897
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)2C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Beilstein 1736274
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación