Learn More
2-Hexilideneciclopenona, TRC
Código de producto. 30408422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408422 250 mg
30406075 50 mg
30389485 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH296550250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17373-89-6
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.26
Sinónimo 2-Hexylidene-cyclopentanone, 2-(Hexylidene)-1-cyclopentanone, 2-Hexylidenecyclopentanone
Nombre IUPAC (2Z)-2-hexilideneciclopentan-1-one
SMILES CCCCC\C=C/1\CCCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hexylidenecyclopentanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1358