Learn More
Éster metílico del ácido 2-hexil-3-oxo-5-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-hexadecanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 104801-67-4 |
| Fórmula molecular | C28H52O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-hexil-5-(oxan-2-iloxi)-3-oxohexadecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 468.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.3815 |