Learn More
Éster metílico del ácido 2-hexil-3-oxo-5-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-hexadecanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30393329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30393329 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30393329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29726025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers)
CAS 104801-67-4
Fórmula molecular C28H52O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1
Nombre IUPAC 2-hexil-5-(oxan-2-iloxi)-3-oxohexadecanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 468.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.3815
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.