Learn More
Ácido 2-hexil-3-hidroxi-5-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-hexadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexyl-3-hydroxy-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid |
| CAS | 104801-93-6 |
| Fórmula molecular | C27H52O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-18-23(32-26-20-16-17-21-31-26)22-25(28)24(27(29)30)19-15-8-6-4-2/h23-26,28H,3-22H2,1-2H3,(H,29,30) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(CC(O)C(CCCCCC)C(=O)O)OC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hexil-3-hidroxi-5-(oxan-2-iloxi)hexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 456.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.3815 |