Learn More
2-Hexanoilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405996 5 g 5 g
11415996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22306.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14360-50-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
2-Hexanoylfuran is used as a food additives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hexanoilfurano se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14360-50-0
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00037354
Clave InChI YUAYWSBSIJVIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanoylfuran, 2-furyl pentyl ketone, 1-hexanone, 1-2-furanyl, pentyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl-1-hexanone, 1-furan-2-yl hexan-1-one, 1-2-furyl hexanone, 2-furyl n-pentyl ketone, 1-2-furanyl-1-hexanone, furan, 2-hexanoyl
PubChem CID 61738
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)hexan-1-ona
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanoylfuran
Densidad 0.994
Punto de ebullición 125°C to 127°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.489
Cantidad 5 g
Beilstein 2956
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 99%