Learn More
2-hexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexanone |
| CAS | 591-78-6 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | hexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |