Learn More
2-hexanona-1,1,1,3,3-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 4840-82-8 |
| Fórmula molecular | C6 D5 H7 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5 (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hexanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Hexanone-d5, 2-Oxohexane-1,1,1,3,3-d5, Butyl methyl ketone-d5, Methyl butyl ketone-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3/i2D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuteriohexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 105.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.12 |