Learn More
(+/-)-2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448849 25 g 25 g
15458849 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05993.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-2-Hexanol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff field. It is used as perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-2-hexanol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza como aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l a 25 °C),
Notas
Incompatible con cloruros ácidos y agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-93-7
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00004585
Clave InChI QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
Nombre IUPAC hexan-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Hexanol
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.414
Cantidad 25 g
Número UN UN2282
Beilstein 1718996
Información de solubilidad Soluble in water (13g/L at 25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hexanol