Learn More
2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550774 10 g Frasco de vidrio 10 g
10499242 50 g Frasco de vidrio 50 g
10300214 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10550774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156290100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-93-7
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004585
Clave InChI QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
Nombre IUPAC hexan-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 139.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4125 to 1.4155
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 408
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.