Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-(hexametilenimino)etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331417 5 g 5 g
11341417 25 g 25 g
11351417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01833.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26487-67-2
Fórmula molecular C8H17Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.131
Número MDL MFCD00012842
Clave InChI ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
PubChem CID 24188283
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetil)azepano; clorhidrato
SMILES C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 206°C to 212°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3680388
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.14
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación