Learn More
2-hexadeciloxietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexadecyloxyethanol |
| CAS | 2136-71-2 |
| Fórmula molecular | C18H38O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(Hexadecyloxy)ethanol, 1-(2-Hydroxyethoxy)hexadecane, 2-Hexadecoxyethanol, Ethylene Glycol Monohexadecyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-18-16-19/h19H,2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-hexadecoxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2872 |