Learn More
Ácido 2-hexadecil-octadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexadecyl-octadecanoic Acid |
| CAS | 89547-15-9 |
| Fórmula molecular | C34 H68 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hexadecyloctadecanoic Acid, 2-Palmitylstearic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33(34(35)36)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hexadecicloctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 508.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.5219 |