Learn More
Éster metil-ácido 2-hexadecil-octadecanoico, TRC
Código de producto. 30396562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396562 250 mg
30394076 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293805250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17658-53-6
Fórmula molecular C35H70O2
Peso molecular (g/mol) 522.93
Sinónimo 2-Hexadecyloctadecanoic Acid Methyl Ester, 2-Palmitylstearic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 2-hexadeciloctacanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexadecyl-octadecanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H70O2/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34(35(36)37-3)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h34H,4-33H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.5376