Learn More
2-hexadecanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexadecanone |
| CAS | 18787-63-8 |
| Fórmula molecular | C16 H32 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Cetan-2-one, Methyltetradecylketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | hexadecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.425 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.245 |