Learn More
2-heptin-1-ol, TRC
Código de producto. 30397957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397957 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30397957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99857850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Fórmula molecular C7H12O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMILES CCCCC#CCO
Nombre IUPAC hept-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 112.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0888