Learn More
2-Heptin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-Heptyn-1-ol |
| Densidad | 0.882 |
| Punto de ebullición | 89°C to 90°C (16 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1739001 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.