Learn More
2-Heptin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10403555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10403555 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10403555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O
Fórmula lineal CH3(CH2)3C∽CH2OH
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00039541
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.88
Sinónimo 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
Clave InChI OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC#CCO
Nombre IUPAC hept-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 112.17
PubChem CID 535111
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.