Learn More
2-Heptilamina, TRC
Código de producto. 30137448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137448 50 g 50 g
17994815 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28290050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-82-0
Fórmula molecular C7 H17 N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Sinónimo 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
Nombre IUPAC heptan-2-amina
SMILES CCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptylamine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1361