Learn More
2-Heptilamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10764591 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10764591 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10112850 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10647953 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10764591 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 103770250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-82-0
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Número MDL MFCD00008101
Clave InChI VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
Nombre IUPAC heptan-2-amina
SMILES CCCCCC(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Heptylamine
Nombre de nota ≥98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7680g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Índice de refracción 1.4175 to 1.4195
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,194
Índice Merck 15,9982
Gravedad específica 0.768
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Heptylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.