Learn More
2-Cloroformio Heptilo, TRC
Código de producto. 30136830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136830 1 g 1 g
30137530 2.5 g 2.50 g
30008099 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2829901G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290819-03-3
Fórmula molecular C8H15ClO2
Peso molecular (g/mol) 178.66
Sinónimo Carbonochloridic Acid 1-Methylhexyl Ester, Heptan-2-yl Carbonochloridate
Nombre IUPAC Heptano-2-il Carbonocloridato
SMILES ClC(OC(C)CCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptyl Chloroformate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15ClO2/c1-3-4-5-6-7(2)11-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0761