Learn More
2-heptanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Heptanone |
| CAS | 110-43-0 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Heptanone (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylhexanal, 2-Oxoheptane, Amyl methyl ketone, Butylacetone, MAK, Methyl amyl ketone, Methyl n-amyl ketone, Methyl n-pentyl ketone, Methyl pentyl ketone, n-Amyl methyl ketone, n-Pentyl methyl ketone, NSC 7313, Pentyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Hepteno-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1045 |