Learn More
2-heptanona, 99 %
Código de producto. 11479512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479512 500 mL 500 ml
11469512 100 mL 100 ml
11369609 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479512 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10200.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114,19 g/mol
La 2-heptanona se utiliza como disolvente para resinas y lacas. También se usa como aromatizante en cosméticos y como saborizante en alimentos. Participa como reactivo en la síntesis de los derivados de la rifamicina, que presentan actividad antibacteriana. Se emplea en la preparación de derivados de la tiazolidin-4-ona como inhibidores de Toxoplasma gondii. Además de esto, se considera como un anestésico local alternativo a la lidocaína.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2-heptanona se utiliza como disolvente para resinas y lacas. También se usa como aromatizante en cosméticos y como saborizante en alimentos. Participa como reactivo en la síntesis de los derivados de la rifamicina, que presentan actividad antibacteriana. Se emplea en la preparación de derivados de la tiazolidin-4-ona como inhibidores de Toxoplasma gondii. Además de esto, se considera un anestésico local alternativo a la lidocaína.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-43-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009513
Clave InChI CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
Nombre IUPAC Hepteno-2-ona
SMILES CCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptanone
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.82
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 mL
Número UN UN1110
Beilstein 1699063
Índice Merck 14,4663
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanone
RU– Solo para uso en investigación