Learn More
2-Heptanone, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15605790 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605790 100 mL Glass bottle 100 ml
15625790 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605790 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 537683100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-43-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009513
Clave InChI CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
Nombre IUPAC Hepteno-2-ona
SMILES CCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptanone
Densidad 0.82g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)4COCH3
Cantidad 100 mL
Número UN UN1110
Beilstein 1699063
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19g/mol
Porcentaje de pureza 99%