Learn More
2-Heptanona-1,1,1,3,3-d5, CDN
Código de producto. 30319614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30319614 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319614 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND25161G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptanone-1,1,1,3,3-D5
CAS 24588-56-5
Fórmula molecular C7 D5 H9 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Heptanone-1,1,1,3,3-d5 (8 CI, 9 CI, ACI), 2-Heptanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Heptanone-d5, Methyl-d3 pentyl-1,1-d2 ketone
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3/i2D3,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CCCC
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3-pentadeuterioheptan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 119.2163
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.1358 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity