Learn More
(±)-2-heptanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Heptanol |
| CAS | 543-49-7 |
| Fórmula molecular | C7 H16 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Heptan-2-ol, 2-Heptanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC(C)O |
| Nombre IUPAC | heptan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1201 |