Learn More
2-Heptanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321374 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10051090 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10259783 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-49-7
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00004587
Clave InChI CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
PubChem CID 10976
Nombre IUPAC heptan-2-ol
SMILES CCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptanol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8175g/mL
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4200 to 1.422
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 415
Índice Merck 15, 4697
Gravedad específica 0.8175
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,miscible with most common organic liquids
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.