Learn More
(+/-)-2-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498317 50 g 50 g
11408327 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18391.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-49-7
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00004587
Clave InChI CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
PubChem CID 10976
Nombre IUPAC heptan-2-ol
SMILES CCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Heptanol
Densidad 0.819
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 50 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719088
Índice Merck 14,4662
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 98%