Learn More
2-heptadecanona, TRC
Código de producto. 30389207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30389207 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30389207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH278800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptadecanone
CAS 2922-51-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C17 H34 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Heptadecanone, Methyl Pentadecyl Ketone, Pentadecyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C
Nombre IUPAC heptadecan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 254.451
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.261
Porcentaje de pureza >95