Learn More
2-Heptacosanona, TRC
Código de producto. 30407965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407965 500 mg
30407627 50 mg
30391991 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH265240500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7796-19-2
Fórmula molecular C27H54O
Peso molecular (g/mol) 394.72
Sinónimo Heptacosan-2-one
Nombre IUPAC heptacosan-2-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptacosanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H54O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(2)28/h3-26H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.4175