Learn More
2-HBA, MedChemExpress
Código de producto. 16486607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486607 5 mg 5 miligramos
16480247 50 mg 50 miligramos
16454926 100 mg 100 miligramos
16433888 10 mg 10 miligramos
16402896 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103667
MedChemExpress 2-HBA is a potent inducer of NAD(P)H:quinone acceptor oxidoreductase 1 (NQO1) which can also activate caspase-3 and caspase-10.
2-HBA is a potent inducer of NAD(P)H:quinone acceptor oxidoreductase 1 (NQO1) which can also activate caspase-3 and caspase-10.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-HBA
CAS 131359-24-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death